Learn More
3M™ Wartungsfreie Einweg-Atemschutz-Halbmaske
Bietet Schutz gegen eine Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Die wartungsfreie 3M Atemschutz-Halbmaske für den Einmalgebrauch muss erst bei Beschädigung, Verstopfung von Partikelfiltern, Sättigung von Gasfiltern oder nach spätestens einem Monat entsorgt werden.
Marke: 3M™ 7000088757
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Diese einfache, leichtgewichtige und ausgewogene Atemschutzmaske bietet Schutz gegen eine Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln.- Keine Teilemontage oder Wartung erforderlich
- Aufgrund der einzigartigen Kohlefasertechnologie kann das Atemschutzgerät dicht am Gesicht sitzen
- Durch ihre flache Bauweise passt die Atemschutzmaske unter viele andere Arten von Schutzausrüstungen und ermöglicht so ein ungestörtes Sichtfeld und ein komfortableres Arbeiten
- Mittiges Ausatemventil für effektive Wärme- und Feuchtigkeitsableitung
- Kann einen Monat lang verwendet werden, solange es nicht beschädigt wird, die Partikelfilter verstopfen oder die Gasfilter gesättigt sind
- Feinstäube
- Öl- und Wassernebel
- Organische Gase oder Dämpfe mit guten Warneigenschaften und Siedepunkten über 65 °C
- EN 405:2002
- Maximum usage limitations:
- Gase/Dämpfe: Schutzfaktoreinstufung – 10 x MAK
- Partikel: Schutzfaktoreinstufung – 20 x MAK
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
FFABEK1P3 R D | |
Atemschutz-Halbmaske | |
Serie 4000 |
CE-Kennzeichnungt, EN 405:2002, Klasse FFABEK1P3D | |
Atemschutz gegen Feinstaub, Öl- und Wassernebel, organische Gase oder Dämpfe mit Gefahreigenschaften und Siedepunkt über 65°C, anorganische Gase, saure Gase und Ammoniak | |
1 Stk. |