Learn More
3M™ Wartungsfreie Einweg-Atemschutz-Halbmaske
Bietet Schutz gegen eine Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Die wartungsfreie 3M Atemschutz-Halbmaske für den Einmalgebrauch muss erst bei Beschädigung, Verstopfung von Partikelfiltern, Sättigung von Gasfiltern oder nach spätestens einem Monat entsorgt werden.
Marke: 3M™ 7000088755
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Diese einfache, leichte, gut ausgewogene Atemschutzmaske verhindert das Einatmen einer Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln.- Kein Zusammenbau, keine Wartung erforderlich
- Spezieller Karbonverbundstoff sorgt für einen Sitz der Maske nahe am Gesicht
- Durch ihre flache Form kann die Maske unter anderer Schutzausrüstung getragen werden, wodurch ein hindernisfreies Sichtfeld und ein hoher Tragekomfort gegeben sind
- Mittig angeordnetes Ausatemventil führt Wärme und Feuchtigkeit wirkungsvoll ab
- Entsorgung bei Beschädigung, Verstopfung von Partikelfiltern, Sättigung von Gasfiltern oder nach spätestens einem Monat
- Feinstäube
- Öl- und Wassernebel
- Organische Gase und Dämpfe mit deutlicher Geruchswarnung und Siedepunkt über 65 °C
- EN 405:2002
- Grenzwerte für Nutzung:
- Gase/Dämpfe: APF - 10 x WEL
- Partikel: APF - 20 x WEL
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
EN149 | |
Braun | |
Halbmaske | |
1 Stk. |