Learn More
Brand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipette
Einwegausführung aus Glas entsprechend den DIN ISO 7550-Normen. BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipetten verfügen über eine Ringmarkierung und eine CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. Alle Oberflächen sind feuerpoliert, um eine optimale Glätte zu gewährleisten und den Verschleiß am Pipettenadapter zu mindern. Einfache Bestimmung dank Farbcodierung gemäß ISO.
Marke:  Brand™ 708744
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15232599
  • 120.00 CHF / 1000 Stück
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Ringmarkierung
  • Entspricht DIN ISO 7550
  • Kalibrierte Volumenaufnahme (TC, In.)
  • CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
  • Feuerpolierte Oberflächen innen und außen sind besonders glatt
  • Das Aspirationsende ist ebenfalls feuerpoliert, um den Verschleiß des Pipettenadapters zu minimieren.
  • Farbcodierung nach ISO zur eindeutigen Identifizierung.
Spezifikation
Spezifikation
≤±0.25%
DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE-marked
Ja
250/Box
125 mm
To Contain
Marks at 100μL
Ring mark
Blau
Glas