Learn More
BRAND™ IntraEND™ Einweg-Mikropipette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μ l
50 μl
100 μl
Länge (metrisch):
32 mm
61 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Besteht aus Einwegglas ohne Ringmarkierung.
- Entspricht DIN EN ISO 7550.
- CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Volumen wird durch Ende-zu-Ende-Befüllung definiert
- Volumina größer als 5 μl haben auch die DE-M-Markierung.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ≤± 0.5 % |
| Kalibrierung | To Contain |
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 7550, IVD-Direktive 98/79 CE |
| Material | Glass |
| Menge | 250/Box |
| Volumen (metrisch) | 20 μl |
| Länge (metrisch) | 32 mm |
| Einwegprodukt | Ja |