Learn More
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 40 g/m2
Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Leichtes und atmungsaktives Polypropylen-Material
- Die lockere Form ermöglicht dem Benutzer eine gute Bewegung
- Die Verteilung der Fasern gewährleistet Undurchsichtigkeit
- Kragenloses Hemd
- Hose mit elastischem Taillenbund
- Einzeln verpackt für bessere Hygiene und kontrollierten Zugriff
- 40 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Klein |
| Material | SMS |
| Farbe | Blau |
| Ärmelausführung | Kurze Ärmel |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zahnmedizinisch, medizinisch |
| Anzahl pro Packung | 50 Packungen |