Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Material:
Bio-PE
Blaues Polystyrol
Polystyrol
Polystyrol, nachweisbar
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Für einfaches und zuverlässiges Befüllen oder Filtern
- Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 10 mm |
| Material | Bio-PE |
| Höhe (metrisch) | 149 mm |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Füllen von Flüssigkeiten |
| Sterilität | Unsteril |
| Produkttyp | Trichter für Flüssigkeit |