Learn More
DWK Life Sciences Einweg-Kulturröhrchen, aus Kalk-Soda-Glas, Rand gerade
Kulturröhrchen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien.
Marke: DWK Life Sciences 231721197
44.32 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.50000kg
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN™ bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden.- Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben
- Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen
Spezifikation
0,8 mm Stärke | |
100 mm | |
Wachstum von Mikroorganismen; für mikrobiologische Arbeiten | |
Nicht autoklavierbar |
9 mL | |
Kalknatronglas | |
500/Packung | |
12,25 mm |