Learn More
DWK Life Sciences Einweg-Kulturröhrchen, aus Kalk-Soda-Glas, Rand gerade
Kulturröhrchen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien.
Marke: DWK Life Sciences 231721094
Additional Details : Gewicht : 3.10000kg
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN™ bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden.- Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben
- Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen
Spezifikation
15.75 mm | |
15 mL | |
Kalk-Soda-Glas | |
250/Pk. |
0.9 mm thickness | |
100 mm | |
Anzucht von Mikroorganismen; Für mikrobiologische Arbeiten | |
nein |