Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Reinraumsocken
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-10029000 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
11 bis 15
6 bis 10
Farbe:
Weiß, Rote Nähte
Weiß, blaue Nähte
Packungsgröße:
500 Paare
Artikelnummer. 17895607
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Reinraumsocken sind speziell für kritische Umgebungen konzipiert und sind eine langlebige, kostengünstige Option für Reinräume und längere Verwendung.
  • Die Einweg-Reinraumsocken von Fisherbrand sind eine Kosteneffektive und Reinraum-kompatible Option für den Reinraum und längeres Tragen.
  • Gewaschen und verpackt in Reinräumen der ISO-Klasse 5 mit extrem geringer Partikelkontamination
  • Die Struktur der Socken ermöglicht eine hohe Abnutzungsresistenz und Dauerhaftigkeit bei gleichzeitig guter Dlastizität.
  • Abriebfest, weich und angenehm zu tragen.
  • Das Produkt sollte an einem belüfteten, trockenen, pseudonymisierten Ort gelagert werden.
  • Vermeiden Sie es, das Produkt über längere Zeit Sonnenlicht auszusetzen.
  • Reiben Sie nicht direkt an groben Gegenständen.
  • Waschen Sie mit einem neutralen oder leicht alkalischen (pH< 9) synthetisches Reinigungsmittel im schonenden Zyklus, um mechanischen und chemischen Schäden vorzubeugen
  • Wenn die Socken zerrissen sind oder das Wollmaterial an mehreren Stellen abzufallen oder zu reißen beginnt, ersetzen Sie sie.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5 (Klasse 100)
Farbe Weiß, blaue Nähte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum und andere kritische Umgebungen
Geschlecht Unisex
Höhe (metrisch) 50 cm
Länge (metrisch) 26 cm
Material Polyester
Größe 6 bis 10
Gewicht (metrisch) 25 g/Paar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verpackungsmenge 500 Paar/Karton.