Learn More
Kimble Chase™ Einfaches Einweg-Teströhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11755668
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 11755668
Marke: Kimble Chase™ 7350025150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Röhrchen sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Glatte Kimble™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas zeichnen sich durch einen robusten, gleichförmigen Boden und konsistente Länge aus. Die Größen 10 x 75 und 12 x 75 mm eignen sich für das Waschen von Zellen.
Diese Röhrchen sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Glatte Kimble™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas zeichnen sich durch einen robusten, gleichförmigen Boden und konsistente Länge aus. Die Größen 10 x 75 und 12 x 75 mm sind für Zellwaschverfahren geeignet.
  • Die Röhrchen sind in praktischen Boxen verpackt und können so problemlos auf dem Labortisch und im Schubfach gehandhabt werden.
  • Die Größe 6 x 50 mm wird oftmals als „Durham-Röhrchen“ bezeichnet.
  • Die Boxen sind in Kunststofffolie eingeschweißt. Dadurch bleiben die Röhrchen ausgerichtet und sind gegen Zerbrechen bei Transport und gegen Kontamination geschützt.
  • Ohne Beschriftungsfläche
  • Nach ASTM-Vorgabe E890 gestaltet
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit Ausdehnungstyp 51, erfüllt die Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E890, USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Anforderungen der Klasse B
Ausführungsart Glatt
Beschreibung Teströhrchen
Kapazität (metrisch) 55 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Zellwaschverfahren
Verpackung Praktische Aufbewahrungsboxen, in Plastikschrumpffolie verpakt
Menge 500 Packung
Eingefasst Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 25 mm