Learn More
Witeg™ Autoklavierbare Einwegbeutel
Artikelnummer. 13437667
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
250 x 400 mm
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
13437667 250 x 400 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13437667 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 5 488 301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.80 CHF
    140.54 CHF / 500 Stück
    Sparen 38.26 CHF
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Entsorgung von Petrischalen, Kulturmedien, Röhrchen und mehr.
  • Autoklavierbar für 30 Minuten bei 121 °C
  • Aus Polypropylen
  • Volumen: 3 l
  • 250 x 400 mm
  • Lieferung von 500/Packung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abfallentsorgung
Zur Verwendung mit (Geräte) Petrischalen, Kulturmedien, Röhrchen usw.
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 500/Karton
Abmessungen (L x B) 250 x 400 mm
Produkttyp Autoklavierbare Beutel
Kapazität (metrisch) 3 l