Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Non-sterile Gloves
Artikelnummer. p-7250179 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Menge:
100 Handschuhe/Schachtel
30 Handschuhe/Schachtel
Packungsgröße:
100 Paare
Artikelnummer. 17893832
Marke: Ansell P52370
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Non-sterile, synthetic gloves are powder-free and recommended for frequent glove changes.
  • ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certified
  • Made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film)
  • Offering good tactile sensitivity
  • Ideal for individuals with latex Type I allergy
  • Cost effective synthetic alternative
  • Can also be used as a glove liner for increased protection
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Packed 30 or 100 gloves per dispenser
  • For use with brief, low-risk examination procedures
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE Number, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industriell
AQL 1.5
Farbe Clear
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Non-sterile Gloves
Größe Small
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 1.2 mil
Dicke (metrisch) 0.03 mm
Modell DISPOS-A-GLOVE-313900
Menge 30 Handschuhe/Schachtel
Länge (angloamerikanisch) 10.9 in.
Länge (metrisch) 278 mm