Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Unsterile Handschuhe
Artikelnummer. 17893832 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Menge:
100 Handschuhe/Schachtel
30 Handschuhe/Schachtel
Packungsgröße:
100 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Menge unitSize
17893832 Klein 30 Handschuhe/Schachtel 100 Paare
17813632 Mittel 30 Handschuhe/Schachtel 100 Paare
17893742 Groß 100 Handschuhe/Schachtel 100 Paare
17883832 Mittel 100 Handschuhe/Schachtel 100 Paare
17813832 Groß 30 Handschuhe/Schachtel 100 Paare
17833632 Klein 100 Handschuhe/Schachtel 100 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17893832 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. P52370
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht sterile, synthetische Handschuhe sind puderfrei und werden für häufigen Handschuhwechsel empfohlen.
  • ISO 10993-10:2002, ISO 13485 zertifiziert
  • Hergestellt aus Copolymer-Materialien (Ethylen-Vinylacetat-Folie)
  • Bietet eine gute taktile Sensibilität
  • Ideal für Personen mit Latexallergie Typ I
  • Kostengünstige synthetische Alternative
  • Kann auch als Handschuhfutter für erhöhten Schutz verwendet werden.
  • Auf Trägerpapier verpackt für einfaches Anziehen
  • 30 oder 100 Handschuhe pro Spender verpackt
  • Zur Anwendung bei kurzen, risikoarmen Untersuchungsverfahren
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 3, EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 3
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 1,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Unsterile Handschuhe
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 1,2 mil
Dicke (metrisch) 0.03 mm
Modell DISPOS-A-GLOVE-313900
Menge 30 Handschuhe/Schachtel
Länge (angloamerikanisch) 10,9 in.
Länge (metrisch) 278 mm