Beschreibung
- ISO 10993-10:2002, ISO 13485 zertifiziert
- Hergestellt aus Copolymer-Materialien (Ethylen-Vinylacetat-Folie)
- Bietet eine gute taktile Sensibilität
- Ideal für Personen mit Latexallergie Typ I
- Kostengünstige synthetische Alternative
- Kann auch als Handschuhfutter für erhöhten Schutz verwendet werden.
- Auf Trägerpapier verpackt für einfaches Anziehen
- 30 oder 100 Handschuhe pro Spender verpackt
- Zur Anwendung bei kurzen, risikoarmen Untersuchungsverfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 3, EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 3 |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Industrie |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Klar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Finger Thickness (English) | 1,2 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.03 mm |
| Mehr anzeigen |