Learn More
Buerkle™ DispoPipette Einweg-Probenehmer
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Beskrivelse
- Für die Probenahme von Medien mit niedriger Viskosität
- Wenn die DispoPipette beim Öffnen in eine Flüssigkeit eingeführt wird, können Proben aus allen Schichten entnommen werden.
- Die Zielpunktprobennahme erfolgt, indem die DispoPipette im geschlossenem Zustand eingeführt und am Probenahmepunkt geöffnet wird.
- Zwei Öffnungsgrößen (2.5 und 5.5 mm) für unterschiedliche Viskositäten
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Probenehmer |
| Material | HDPE |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Durchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion