Learn More
Buerkle™ DispoLance Einweg-Probenehmer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15521751 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
500 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sterilität Packungsgröße
15521751 500 mm Steril 20 Stück
15511751 500 mm Unsteril 20 Stück
15591741 300 mm Unsteril 20 Stück
15501751 300 mm Steril 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15521751 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53935571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 CHF
    151.01 CHF / 20 Stück
    Sparen 1.99 CHF
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für die Entnahme großer und kleiner Probenmengen direkt aus Beuteln verwendet. Der Buerkle™ DispoLance Einweg-Probenehmer eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Steril und nicht steril erhältlich.
  • Für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate
  • Durchbohrt Behälter mit einer stabilen Spitze
  • Die Probe fließt durch das offene Innenröhrchen direkt in einen darunter befindlichen Behälter oder Beutel
  • Variable Probenmenge
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Ausführungen sind durch Gammastrahlen sterilisiert
  • Nennbreite 14 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Durchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 500 mm