Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
- 1
- 2
Reinraumgefertigte Schöpfdose DispoDipper zur Probenahme speziell für den Einwegbedarf. Aufgrund des blauen Farbtons auch perfekt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet.
Marke: Buerkle™ 5393-7020
Einweg, einzeln verpackt, Reinraum, geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln, auslaufsicher
Probenleitung | |
Polypropylen, blau, transparent | |
250 ml | |
Unsteril | |
Lebensmittel | |
16.89 in. | |
429 mm |
Polypropylen | |
8.45 oz. | |
Ja | |
Blau | |
1 | |
4.57 in. | |
116 mm |
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
252705 | Konformitätsbescheinigung | 02/07/2025 | 5393-7020 |
251813 | Konformitätsbescheinigung | 29/04/2025 | 5393-7020 |
243461 | Konformitätsbescheinigung | 02/09/2024 | 5393-7020 |
235206 | Konformitätsbescheinigung | 30/11/2023 | 5393-7020 |
232320 | Konformitätsbescheinigung | 25/05/2023 | 5393-7020 |