Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Einmalgebrauch, PP, transparentes Blau
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
250 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Der DispoDipper wird vollständig aus einem Stück hergestellt und kann für die Probenahme und den anschließenden Transport der Probe in einem Gerät verwendet werden.
- PP, blau, transparent
- Einzeln verpackt und optional durch Gammastrahlung sterilisiert
- Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
- Skaliertes Probenröhrchenvolumen in ml und oz.
- Eintauchtiefe: 270 mm
Einweg, einzeln verpackt, Reinraum, geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln, auslaufsicher
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenleitung |
| Material | Polypropylen |
| Verschlussmaterial | Polypropylen, blau, transparent |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3.38 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Menge | 1 |
| Mehr anzeigen |