Learn More
VELP Scientifica™ Dispergierwerkzeug
Artikelnummer. 17861187 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Dispergierer für faserige Proben
Dispergierer für hohe Volumina
Dispergierwerkzeug
Dispergierwerkzeug zum Emulgieren
Disperser mit hoher Umfangsgeschwindigkeit
Feststoff-in-Flüssigkeit-Dispersionswerkzeug
Kombiniertes Dispersionswerkzeug
Organischer Gewebe-Dispersor
Probenvolumen (metrisch):
0,2 bis 50 ml
1.000 bis 4.000 ml
100 bis 2.500 ml
50 bis 2.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17861187
Marke: VELP Scientifica™ A00000464
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dispergierwerkzeug, geeignet für Emulsionen und Suspensionen, die eine hohe Endfeinheit erfordern.
BEISPIELE UND ANWENDUNGEN
  • Zubereitung schaumiger Mischungen (Eis, Butter, Margarine, Glasur) und streichfähiger Cremes
  • Herstellung von Tablettenüberzügen
  • Herstellung pharmazeutischer Salben und Cremes
  • Herstellung kosmetischer Produkte (Lippenbalsam, Seife, Shampoo, Spülung, Cremes, Lippenstift, Mascara)
  • Herstellung von Pigmenten, Tinten, Farben
  • Aufbereitung von Biodiesel und Dispergierung von Erdölderivaten (z. B. Asphalt)
Spezifikation
Produkttyp Dispergierwerkzeug
Probenvolumen (metrisch) 50 bis 2.000 ml
Immersionslänge 40 bis 175 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klingenmaterial Edelstahl
Material Edelstahl
Beschreibung Dispergierwerkzeug
Verpackungsmenge Je 1