Learn More
VELP Scientifica™ Dispergierwerkzeug
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Dispergierer für faserige Proben
Dispergierer für hohe Volumina
Dispergierwerkzeug
Dispergierwerkzeug zum Emulgieren
Disperser mit hoher Umfangsgeschwindigkeit
Feststoff-in-Flüssigkeit-Dispersionswerkzeug
Kombiniertes Dispersionswerkzeug
Organischer Gewebe-Dispersor
Probenvolumen (metrisch):
0,2 bis 50 ml
1.000 bis 4.000 ml
100 bis 2.500 ml
50 bis 2.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
BEISPIELE UND ANWENDUNGEN
- Herstellung von streichfähigen Cremes und löslichen Pulvern (Tee, Kaffee, Milch)
- Suspensionen/Emulsionen zur Infusion/Injektion
- Herstellung pharmazeutischer Salben und Cremes
- Zubereitung von (Seife, Shampoo, Spülung und Cremes)
- Wasseranalyse
- Vorbereitung von Pigmenten, Tinten und Farben
- Herstellung von Flüssigkristallen für Displays
- Aufbereitung von Biodiesel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispergierwerkzeug |
| Probenvolumen (metrisch) | 100 bis 2.500 ml |
| Immersionslänge | 40 bis 175 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klingenmaterial | Stainless Steel |
| Material | Stainless stell |
| Beschreibung | Disperser mit hoher Umfangsgeschwindigkeit |
| Verpackungsmenge | Je 1 |