Learn More
IKA™ Dispergiergeräte, DIS-300-S
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
10 Magazine
50 Röhrchen
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Der Deckel des DIS-300-S-Röhrchens ist größer als der Deckel des DIS-300-S-M-Röhrchens und hat keine durchstechbare Membran
- Der größere Deckel ermöglicht das einfache und bequeme Hinzufügen fester Proben
- Verfügt über eine Edelstahl-Dissolver-Klinge
- Geeignet für die Steuerung des ULTRA-TURRAX™ Tube Drive P
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchen mit Ablöseklinge |
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zerkleinern, Mischen, Auflösen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-TURRAX™ Tube Drive Power Control |
| Verpackungsmenge | 10 Magazine |