Learn More
Disperse Blue 3 (20% dye content), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-((2-hydroxyethyl)amino)-4-(methylamino)anthracene-9,10-dione |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H16N2O3/c1-18-12-6-7-13(19-8-9-20)15-14(12)16(21)10-4-2-3-5-11(10)17(15)22/h2-7,18-20H,8-9H2,1H3 |
| Formelmasse | 296.12 |