Learn More
BRAND™ Dispensette Flaschenaufsatzdispenser
Artikelnummer. 10257971 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10257971
Marke: BRAND™ 43038
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Besonders gut geeignet zum Dosieren von Suspensionen. Lieferung mit 1000 ml-Flasche aus Kalknatronglas.
  • Spenderkopf aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Beschriftung in grüner Emaille
  • Besonders gut geeignet zum Dispensieren von Suspensionen
  • Komplett mit 1000 ml-Flasche aus Kalknatronglas mit 29/32 Flaschenhalsgröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pipettenspender mit Neigung nach oben
Farbe Klar
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 100 ml
Enthält 1000 ml Kalknatronglas-Reserveflasche