Learn More
Fisherbrand™ Catalyst PharMed BPT Formulierungstaugliche Pumpenschläuche
In Standardlängen zu 15 m lieferbar.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.52000kg
Beschreibung
- Inklusive platingehärtetes Silikon, zwei TPEs und langlebiges PVC-Schlauchmaterial
- Lieferbar in dick- oder dünnwandigen Konfigurationen
Spezifikation
Katalysatorpumpenschläuche | |
6.4 mm-Schläuche | |
1.6 mm |