Learn More
Poulten Graf™ Gewindeadapter, PTFE GL 38
Artikelnummer. 10208260
Artikelnummer. 10208260
Marke: Poulten Graf™ 101 09138
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For strong acids (excl. HF) and aggressive chemicals. Visible dispensing process, dispensing piston made of PTFE-sleeved, solid glass, with additional sealing lip at the end of the piston to prevent acid fumes and odours from escaping.