missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dinatriumtellurit, TRC

Artikelnummer. 30412052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30412052 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30412052 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6736301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10102-20-2
Summenformel 2 Na . O3 Te
Molekulargewicht (g/mol) 221.58
Synonym Telluric acid (H2TeO3), sodium salt (1:2), Sodium tellurate(IV) (Na2TeO3) (6CI,7CI), Telluric acid (H2TeO3), disodium salt (8CI,9CI), Disodium tellurate (Na2TeO3), Disodium tellurite, Disodium trioxotellurate, Sodium tellurate (Na2TeO3), Sodium tellurite, Sodium tellurite (Na2TeO3), Sodium tellurium oxide (Na2TeO3)
IUPAC-Name Dinatrium, Tellurit
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Te](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Disodium Tellurite
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Formelmasse 223.8705
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.