Learn More
Dinatrium-Bathocuproindisulfonat (Gemisch von Regioisomeren), TRC
Artikelnummer. 30344432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344432 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1187831G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bathocuproine Disulfonic Acid Disodium Salt (Mixture of regioisomers)
CAS 52698-84-7
Summenformel C26 H18 N2 O6 S2 . 2Na
Menge 1 g
Synonym BCS, Bathocupproine Disulfonate Disodium, Bathocuproinesulfonate, Disodium Bathocuproine Disulfonate, Disodium Bathocuproine Disulfonate, (2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline-4,7-diyl)bis-benzenesulfonic Acid Disodium
InChI-Formel InChI=1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].Cc1nc2c(ccc3c(c4ccccc4)c(c(C)nc23)S(=O)(=O)[O-])c(c5ccccc5)c1S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;2,9-Dimethyl-4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthrolin-3,8-Disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 564.54
Formelmasse 564.0402