Learn More
IKA™ Schalenaufsatz
Artikelnummer. 10130931 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
410 x 370 x 32 mm (B x T x H)
450 x 450 x 45 mm (B x T x H)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10130931 450 x 450 x 45 mm (B x T x H) 1 Stück
10122291 410 x 370 x 32 mm (B x T x H) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10130931 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0002339600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AS 501.1 Universalaufsatz
Für alle Arten von Gefässen mit mind. 50mL Volumen, idealerweise über 250mL. Die Spannwalzen sind in zwei Ebenen montierbar. Lieferumfang:1 x AS 1.10 Basishalterung, 6 x AS 1.11 Spannwalze, 12 x AS 1.6 Klemmstück
AS 501.2 Scheidetrichteraufsatz
Zum Ausschütteln, Eluieren, Extrahieren, Ausgasen, Lösen, Anreichern usw. Die Spannwalzen sind stufenlos einstellbar. Mit den Klemmstücken kann die Aufbauhöhe variiert werden. Für 12 x 50mL, 10 x 100mL, 6 x 250mL Scheidetrichter.
Lieferumfang: 1 x AS 1.10, 6 x AS 1.11, 6 x AS 1.6, 6 x AS 1.7
AS 501.3 Scheidetrichteraufsatz
Eigenschaften wie AS 501.2. Für 4 x 500mL, 3 x 1000mL, 2 x 2000mL Scheidetrichter.
Lieferumfang: 1 x AS 1.10, 4 x AS 1.11, 4 x AS 1.6, 4 x AS 1.7
AS 501.4 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten).
Anzahl Halteklammern (Volumen): 110 x AS 2.1 (25mL), 55 x AS 2.2 (50mL), 35 x AS 2.3 (100mL), 16 x AS 2.4 (250mL), 12 x AS 2.5 (500mL)
AS 501.5 Schalenaufsatz
Zum schonenden Bewegen von Schalen und zum sanften Mischen in Gefässen mit grossem, flachen Boden. Aufstellfläche 420/420mm.
AS 501.6 Scheidetrichteraufsatz
Eigenschaften wie AS 501.2. Spezialschliffhalterungen für 1000mL Scheidetrichter. Für 4 x 1000mL Scheidetrichter.
Lieferumfang: 1 x AS 1.10, 4 x AS 1.6, 4 x AS 1.12, 8 x AS 1.13
Nur für Basishalterung AS 1.10. (zu Universalaufsatz AS 501.1 und Scheidetrichteraufsätzen AS 501.2, AS 501.3 und AS 501.6.)
Klemmstück AS 1.6: Zur Befestigung einer Spannwalze an der entsprechenden Basishalterung sind zwei Klemmstücke AS 1.6 notwendig
Klemmstück AS 1.7: Zur Befestigung von zwei Spannwalzen übereinander (zum Einklemmen von Scheidetrichtern) sind zwei Klemmstücke AS 1.6 und zwei Klemmstücke AS 1.7 notwendig
Aufnahmeklemmstück AS 1.8: Soll eine Spannwalze höher angebracht werden, so benötigt man zwei Klemmstücke AS 1.6 sowie zwei Aufnahmeklemmstücke AS 1.8
Trägerleiste AS 1.12: Zum Anbringen von 2 Schliffhalterungen AS 1.13 für die Befestigung von 1000mL Scheidetrichtern
Schliffhalterung AS 1.13: Zum Einklemmen von Scheidetrichtern mit NS 29 Schliff-Öffnung (jeweils zwei AS 1.13 pro Scheidetrichter).
Typ: Schalenaufsatz AS 501.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Schalenaufsatz
Tiefe (metrisch) 450 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 450 mm
Gewicht (metrisch) 1,120 g
Größe 450 x 450 x 45 mm (B x T x H)