Learn More
BRAND™ Dosierröhrchen für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Ohne Umwälzventil
Rückführventil
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dünne Spitze
- Volumen: 5 und 10 ml
- Mit oder ohne Rückführventil erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ablassschlauch |
| Volumen (metrisch) | 5 und 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette S Flaschenaufsatz-Spender |
| Enthält | Rückführventil |
| Spitzentyp | Dünne Spitze |