Learn More
SCAT™ Disc Sensor Set
Artikelnummer. 18616468 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Enthält:
Scheibensensorsatz, Signalleuchte, Leer-Zustand
Scheibensensorsatz, Signalleuchte, Voll-Zustand
Signalleuchte EU/UK/US, Magnetfassung, Kabel (3 m), Haken und Schlingenverschluss (2 m), leerer Zustand
Signalleuchte EU/UK/US, Magnetfassung, Kabel (3 m), Haken und Schlingenverschluss (2 m), voller Zustand
Signalleuchte, Magnetfassung, Kabel (3 m)
Packungsgröße:
1 Bogen
1 Set
Artikelnummer. 18616468
Marke: SCAT™ 108335T
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Disc Sensor Set is an ideal solution against overflowing containers. The sensor detects liquids through glass or plastic, without contact with the contents of the container. Simply attach at the desired height - you will receive an optical / visual warning when the critical level is reached.
  • Signal lamp - EU / UK / US, for level control, visual signal (flashing) when the level is reached
  • Magnetic holder for individual attachment
  • Disc sensor, visual alarm at full state
  • 3 m signal cable
  • 2 m hook and loop fastener for disc sensor
  • Includes power supply: 24V DC EU / UK / US plug
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Enthält Signalleuchte EU/UK/US, Magnetfassung, Kabel (3 m), Haken und Schlingenverschluss (2 m), voller Zustand
Zur Verwendung mit (Geräte) Disposal Container
Produkttyp Signal Lamp