Learn More
SCAT™ Scheibensensor-Set
Artikelnummer. 18606468 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Scheibensensorsatz, Signalleuchte, Leer-Zustand
Scheibensensorsatz, Signalleuchte, Voll-Zustand
Signalleuchte EU/UK/US, Magnetfassung, Kabel (3 m), Haken und Schlingenverschluss (2 m), leerer Zustand
Signalleuchte EU/UK/US, Magnetfassung, Kabel (3 m), Haken und Schlingenverschluss (2 m), voller Zustand
Signalleuchte, Magnetfassung, Kabel (3 m)
Packungsgröße:
1 Bogen
1 Set
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
18606468 Signalleuchte, Magnetfassung, Kabel (3 m) 1 Bogen
17947450 Scheibensensorsatz, Signalleuchte, Leer-Zustand 1 Set
17927450 Scheibensensorsatz, Signalleuchte, Voll-Zustand 1 Set
18616468 Signalleuchte EU/UK/US, Magnetfassung, Kabel (3 m), Haken und Schlingenverschluss (2 m), voller Zustand 1 Set
18646498 Signalleuchte EU/UK/US, Magnetfassung, Kabel (3 m), Haken und Schlingenverschluss (2 m), leerer Zustand 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18606468 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 108334T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00 CHF
    204.11 CHF / 1 Bögen
    Sparen 18.89 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Scheibensensor-Set ist die ideale Lösung gegen überlaufende Behälter. Der Sensor erkennt Flüssigkeiten durch Glas oder Kunststoff hindurch, ohne mit dem Inhalt des Behälters in Kontakt zu treten. Einfach in der gewünschten Höhe anbringen – Sie erhalten eine optische/visuelle Warnung, sobald der kritische Wert erreicht ist.
  • Signallampe – EU/GB/USA, zur Füllstandskontrolle, optisches Signal (blinkt), wenn der Füllstand erreicht ist
  • Magnetischer Halter zur individuellen Befestigung
  • Scheibensensor, optische Warnung bei vollem Zustand
  • 3 m Signalkabel
  • 2 m Klettverschluss für Scheibensensor
  • Inklusive Netzteil: 24 V DC EU-/UK-/US-Stecker
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC
Enthält Signalleuchte, Magnetfassung, Kabel (3 m)
Zur Verwendung mit (Geräte) Entsorgungsbehälter
Produkttyp Signallampe