Learn More
SCAT™ Disc Sensor Set
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Enthält:
Scheibensensorsatz, Signalleuchte, Leer-Zustand
Scheibensensorsatz, Signalleuchte, Voll-Zustand
Signalleuchte EU/UK/US, Magnetfassung, Kabel (3 m), Haken und Schlingenverschluss (2 m), leerer Zustand
Signalleuchte EU/UK/US, Magnetfassung, Kabel (3 m), Haken und Schlingenverschluss (2 m), voller Zustand
Signalleuchte, Magnetfassung, Kabel (3 m)
Packungsgröße:
1 Bogen
1 Set
Beschreibung
- Signal lamp - EU / UK / US, for level control, visual signal (flashing) when the level is reached
- Magnetic holder for individual attachment
- Disc sensor, visual alarm at full state
- 3 m signal cable
- 2 m hook and loop fastener for disc sensor
- Includes power supply: 24V DC EU / UK / US plug
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Enthält | Scheibensensorsatz, Signalleuchte, Voll-Zustand |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Visual signal at full state |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SCAT Signal Boxes T1 and T5 |
| Montageart | Magnetic Holder |
| Produkttyp | Disc Sensor |