Learn More
DiversifiedBiotech Thermodirekt-Rollenetiketten
Description
- Direktthermisch Cryo-Tags™ Formatiert für die Verwendung mit den meisten Thermodirektdruckern
- Beschriften Sie Ihre Proben schnell und einfach mit gut lesbarem Text, eindeutigen Barcodes oder einer Kombination aus beidem.
- Kryogene Etiketten eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Diversified Biotech empfiehlt die Label LIVE App zum Drucken in Verbindung mit dem mydpi Etikettendrucker.
Specifications
Specifications
| Klebstofftyp | Abziehen und aufkleben, Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Rolle |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Direktthermisch |
| Produkttyp | Ultra-reflektierendes Buchstabenetikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Abmessungen (L x B) | 0,94 x 0,50 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,94 in. |
| Show More |