Learn More
Brady™ Thermodirekt bedruckbare Etiketten, 25 mm Kern
Artikelnummer. 11538744
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Breite (metrisch):
31,8 mm
57,1 mm
101,6 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
22,2 mm
28,4 mm
28,6 mm
35 mm
41,3 mm
66,7 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Form unitSize
11538744 19,1 mm 57,1 mm 22,2 mm Rechteck 1 Stück
11523135 25,4 mm 31,8 mm 28,4 mm Rechteck 1 Stück
11568744 25,4 mm 101,6 mm 28,6 mm Rechteck 1 Stück
11593115 31,8 mm 57,1 mm 35 mm Rechteck 1 Stück
11553135 38,1 mm 101,6 mm 41,3 mm Rechteck 1 Stück
11588744 63,5 mm 101,6 mm 66,7 mm Rechteck 1 Stück
11543135 101,6 mm 57,1 mm 104,8 mm Rechteck 1 Stück
11563135 101,6 mm 101,6 mm 104,8 mm Quadratisch 1 Stück
11508754 127 mm 101,6 mm 130,2 mm Rechteck 1 Stück
11573135 152,4 mm 101,6 mm 155,6 mm Rechteck 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11538744 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 236703
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bedruckbare Papieretiketten für Thermotransferdrucker.
  • Direktes Thermopapier
  • Ideal für die Lagerkennzeichnung
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Thermopapier direkt
Print Technology Direktthermisch
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™11 Etikettendrucker, ™ BBP 12 Industrie-Etikettendrucker, THT 76 mm Kerndrucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 21.360 Etiketten
Form Rechteck
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 22,2 mm
Breite (metrisch) 57,1 mm
Höhe (metrisch) 19,1 mm
Alternate Part Number BPT-522-075