Learn More
Dipropylenglykolmonomethylether (Isomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30370905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370905 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4958085G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dipropylene glycol-monoethyl ether
CAS 34590-94-8
Summenformel C7 H16 O3
Menge 5 g
Synonym Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-, Dipropylene glycol monomethyl ether (6CI,7CI), 1(or 2)-(2-Methoxymethylethoxy)propanol, Arcosolv DPM, DPM, Dipropylene glycol methyl ether, Dowanol DPM, Forguard M, Glysolv DPM, Hisolve DPM, Kino-red, Methoxypropoxypropanol, Methyl Dipropasol, Methyl Propylene Di Glycol, Oxybispropanol methyl ether, PPG-2 methyl ether
InChI-Formel InChI=1S/C7H16O3/c1-9-5-3-7-10-6-2-4-8/h8H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCOCC(C)OCC(C)O
IUPAC-Name 3-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Formelmasse 148.1099