Learn More
Dipropylenglykol (Isomerengemisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dipropyleneglycol |
| CAS | 25265-71-8 |
| Summenformel | ((C6 H14 O3)c(C6 H14 O3)c(C6 H14 O3)c)mix |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Oxybispropanol, Dipropylene glycol, ADK DPG-RF, DPG-FC, DPG-RF, Dowanol DPG, Dipropyleneglycol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(O)COCC(C)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 402.52 |
| Formelmasse | 402.2829 |