Learn More
Dipropylsulfat, TRC
Artikelnummer. 30374768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374768 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374768 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4938885G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dipropyl Sulfate
CAS 598-05-0
Summenformel C6H14O4S
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O4S/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCOS(=O)(=O)OCCC
IUPAC-Name Dipropylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 182.24
Formelmasse 182.0613