Learn More
Dipivefrine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dipivefrine Hydrochloride |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H29NO5.ClH/c1-18(2,3)16(22)24-14-9-8-12(13(21)11-20-7)10-15(14)25-17(23)19(4,5)6;/h8-10,13,20-21H,11H2,1-7H3;1H |
| Formelmasse | 387.1813 |