Learn More
Esculape Laboratoire™ Diphoterine Spray
Artikelnummer. 11873061
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
170 H x 45 Durchm. (mm)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11873061 170 H x 45 Durchm. (mm) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11873061 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 8205210
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Use Esculape Laboratoire™ Diphoterine Spray Neutralizing Agent. This hypertonic solution attracts the chemical mixture product that has penetrated the tissues and neutralizes it;by osmotic effect.
  • Sterile polyvalent
  • Hypertonic solution
  • Used to wash face and body
  • 100mL
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 170 H x 45 Durchm. (mm)
Höhe (metrisch) 170 mm