Learn More
Diphosphorylchlorid, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10143344 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10143344 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10754185 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10143344 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 393620250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13498-14-1 | Cl4O3P2 | 251.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13498-14-1
Summenformel Cl4O3P2
Molekulargewicht (g/mol) 251.76
MDL-Nummer MFCD00061542
InChI-Schlüssel CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
PubChem CID 4432411
SMILES O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifications
Siedepunkt 90.0°C (12.0 mmHg)
Chemischer Name oder Material Diphosphoryl chloride
Farbe Farblos bis gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 mL
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.82
Prozentgehaltsbereich 90+%
Dichte 1.8200g/mL
Formelmasse 251.76
Reinheit (%) ≥90%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diphosphoryl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.