Learn More
Diphenylzink, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309129
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11309129
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087908.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1078-58-6 | C12H10Zn | 219.59 g/mol
Diphenylzinc is used as the synthetic equivalent of ph- synthon. It is also useful in a Michael 1,4-addition reactions. It is used as a catalyst for propylene oxide polymerization in benzene medium. Further, it is a reactive coupling compound in Negishi cross-coupling reactions. In addition to this, it utilized in the preparation of arylcopper, arylsilver and arylgold compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1078-58-6
Summenformel C12H10Zn
Molekulargewicht (g/mol) 219.59
MDL-Nummer MFCD00014071
InChI-Schlüssel BUNROVZNGITPIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylzinc, zinc, diphenyl, mkrvhlwavkjbfn-uhfffaoysa-n, diphenyl zinc, diphenylzink, znph2
PubChem CID 517896
IUPAC-Name Zink; Benzol
SMILES [Zn++].C1=CC=[C-]C=C1.C1=CC=[C-]C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylzinc
Schmelzpunkt 107°C
Siedepunkt 280°C to 285°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents.
Formelmasse 219.58
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallin