Learn More
Diphenyltindichlorid, TRC
Artikelnummer. 30132909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132909 1 g 1 Gramm
17901375 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4919851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-99-5
Summenformel C12 H10 Cl2 Sn
Molekulargewicht (g/mol) 343.82
Synonym Diphenyltin Dichloride, Stannane, dichlorodiphenyl-, Diphenyltin dichloride (6CI), Dichlorodiphenylstannane, Dichlorobis(phenyl)tin, Dichlorodiphenyltin, Diphenyldichlorotin, Diphenylstannyl dichloride, Diphenyltin chloride, NSC 405640
IUPAC-Name Dichlor(diphenyl)stannan
SMILES Cl[Sn](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl-tin-dichloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2C6H5.2ClH.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formelmasse 343.9182
Reinheit (%) >95%