Learn More
Diphenylzinndichlorid-d10, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diphenyltin Dichloride-d10 |
| Summenformel | C12 D10 Cl2 Sn |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Dichlorobis(phenyl)tin-d10, Dichlorodiphenylstannane-d10, Dichlorodiphenyltin-d10, Diphenyldichlorotin-d10, Diphenylstannyl dichloride-d10, Diphenyltin chloride-d10, NSC 405640-d10 |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C6H5.2ClH.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2/i2*1D,2D,3D,4D,5D;;; |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Sn](Cl)(Cl)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H] |
| IUPAC-Name | Dichloro-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)stannan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 353.88 |
| Formelmasse | 353.9809 |