Learn More
Diphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10032001
Marke: Thermo Scientific Acros 329770250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 775-12-2 | C12H12Si | 184.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 775-12-2
Summenformel C12H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 184.31
MDL-Nummer MFCD00003002
InChI-Schlüssel BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
PubChem CID 6327659
IUPAC-Name Cyclohexa-2,5-dien-1-yliden(phenyl)silanid
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylsilane
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 95°C to 97°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2SiH2
Brechungsindex 1.5780 to 1.58
Menge 25 g
Fieser 01,348; 13,153; 15,151; 16,160; 17,132
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 184.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylsilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.