Learn More
Diphenylphosphonazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410073 5 g 5 Gramm
11420073 25 g 25 Gramm
11430073 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410073 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12124.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kühl lagern
Diphenylphosphonic azide acts as a reagent for the synthesis of peptides and phosphoramidates by reacting with amines. It is also used in the preparation of oligosaccharides linked with carbamate and urea bonds utilizing modified Curtis rearrangement. It is involved in pseudohalogen replacement of the azido group by treatment with nucleophilic reagents, such as water, butanol, ammonia, and various amines. Further, it is used as a hydroazidation catalyst for preparation of organoazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylphosphonazid dient als Reagenz für die Synthese von Peptiden und Phosphoramidaten, indem es mit Aminen reagiert. Es wird auch bei der Herstellung von Oligosacchariden verwendet, die mit Carbamat- und Harnstoffbindungen verbunden sind und eine modifizierte Curtis-Neuanordnung verwenden. Es ist an der Pseudohalogenersetzung der Azido-Gruppe durch Behandlung mit nukleophilen Reagenzien wie Wasser, Butanol, Ammoniak und verschiedenen Aminen beteiligt. Darüber hinaus wird es als Hydroazidierungskatalysator zur Herstellung von Organoaziden verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26386-88-9
Summenformel C12H10N3O3P
Molekulargewicht (g/mol) 275.20
MDL-Nummer MFCD00001987
InChI-Schlüssel SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av
PubChem CID 123414
IUPAC-Name [azido(phenoxy)phosphoryl]oxybenzol
SMILES [N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphonic azide
Dichte 1.275
Siedepunkt 161°C to 162°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Brechungsindex 1.552
Menge 5 g
UN-Nummer UN3278
Beilstein 2058967
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 275.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diphenylphosphonic azide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorazidic acid,diphenyl ester