Learn More
Diphenylphosphinylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10740721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10740721 50 g Glasflasche 50 Gramm
10388630 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740721 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 212960500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1499-21-4 | C12H10ClOP | 236.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1499-21-4
Summenformel C12H10ClOP
Molekulargewicht (g/mol) 236.63
MDL-Nummer MFCD00002077
InChI-Schlüssel QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphinic chloride, diphenylphosphinyl chloride, phosphinic chloride, diphenyl, diphenylphosphinoyl chloride, chlorodiphenylphosphine oxide, dpp-cl, unii-5gp30gy04v, diphenyl phosphinic chloride, diphenylphosphinochloridic acid, diphenylphosphinic acid chloride
PubChem CID 73910
IUPAC-Name [Chlor(phenyl)phosphoryl]Benzol
SMILES ClP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphinyl chloride
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 222.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2P(O)Cl
Brechungsindex 1.6080 to 1.6120
Menge 50 g
Beilstein 16, II, 386
Fieser 07,138
Relative Dichte 1.24
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 236.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylphosphinyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.