Learn More
Diphenylphosphinsäurechlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diphenylphosphinic chloride is a reagent that is used in the synthesis of bidentate ligands and peptide coupling agents. It is used as flame retardants. It also act as pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diphenylphosphinchlorid ist ein Reagenz, das bei der Synthese von Bidentatliganden und Peptidkupplungsmitteln verwendet wird. Es wird als Flammschutzmittel verwendet. Es dient auch als pharmazeutisches Adjuvans.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von starken Basen und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aminen, Alkoholen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diphenylphosphinic chloride |
| Schmelzpunkt | ∼20°C |
| Dichte | 1.242 |
| Siedepunkt | 210°C to 212°C (8 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.609 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Decomposes with water. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Diphenylphosphonic chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Diphenylphosphinic chloride