Learn More
Diphenylphosphinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diphenylphosphinic Acid |
| CAS | 1707-03-5 |
| Summenformel | C12H11O2P |
| Menge | 5 g |
| Synonym | P,P-Diphenylphosphinic Acid, Diphenylphosphinic Acid, Hydroxydiphenylphosphine Oxide, NSC 13583 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14) |
| SMILES | OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 218.19 |
| Formelmasse | 218.0497 |