Learn More
Diphenylphosphansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10716361 5 g Glasflasche 5 Gramm
10183240 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10716361 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148710050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1707-03-5 | C12H11O2P | 218.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1707-03-5
Summenformel C12H11O2P
Molekulargewicht (g/mol) 218.19
MDL-Nummer MFCD00002132
InChI-Schlüssel BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphinic acid, diphenyl, hydroxydiphenylphosphine oxide, diphenylphosphinicacid, diphenyl phosphinic acid, diphenyl-phosphinic acid, acmc-1boli, di phenyl phosphinic acid, p,p-diphenylphosphinic acid, ksc180o2h, phosphinicacid, p,p-diphenyl
PubChem CID 15567
ChEBI CHEBI:37832
IUPAC-Name Diphenylphosphinsäure
SMILES OP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphinic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 193.0°C to 196.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2P(O)OH
Menge 5 g
Beilstein 16, 791
Formelmasse 218.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feiner kristalliner Feststoff