Learn More
Diphenylmethylphosphin, polymergestützt, 0.9 bis 1.4 mmol/g auf Polystyrol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430857 25 g 25 Gramm
15410857 1 g 1 Gramm
15420857 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19477.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1486-28-8
Summenformel C13H13P
Molekulargewicht (g/mol) 200.22
MDL-Nummer MFCD00008508
InChI-Schlüssel UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
PubChem CID 73879
IUPAC-Name Methyl(diphenyl)phosphan
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylmethylphosphine
Namenshinweis polymer-supported, 0.9 to 1.4mmol/g on polystyrene
Menge 25 g